Learn More
O-((Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino)-N,N,N',N'-tetramethyluronium BF4, 98%, ACROS Organics™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Coupling reagent
Specifications
Specifications
| CAS | 136849-72-4 |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 141°C to 147°C |
| Color | White to Yellow |
| Elemental Analysis | 97.5% min. |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98% |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C10H17BF4N4O3 |
| Show More |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?