Learn More
NVP-ADW742, MedChemExpress
Beskrivning
NVP-ADW742 (ADW742) is an orally active, selective IGF-1R tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 0.17 μM. NVP-ADW742 inhibits insulin receptor (InsR) with an IC50 of 2.8 μM. NVP-ADW742 induces pleiotropic antiproliferative/proapoptotic biologic sequelae in tumor cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | NVP-ADW742 |
| CAS | 475488-23-4 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C28H31N5O |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | ADW742 GSK 552602A ADW |
| Solubility Information | DMSO : 19.23 mg/mL (42.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=C2C(N(C=C2C3=CC=CC(OCC4=CC=CC=C4)=C3)[C@H]5C[C@@H](C5)CN6CCCC6)=NC=N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 453.58 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?