Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Seals, Tapes, and Foils
Beschreibung
Minimize evaporation and protect samples from contamination and spilling with Thermo Scientific™ Nunc™ Sealing Tapes. These adhesive seals are ideal for all assay applications. Nunc Life Science products offer reliability and reproducible results, and are backed by industry-leading quality standards and certifications.
- Adhesive seals effectively seal all microplate formats
- Pressure sensitive adhesive is not tacky to touch, but forms a strong bond to the plate upon application of pressure
- Thin, lightweight tapes seal onto the plate with a convenient, handheld applicator (available separately, Cat. No. 250050)
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Foil |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Life Science Reagent Resistant |
| Description | AL SEAL TAPE FOR 96 WELL PLT |
| Material | Aluminum |
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| No. of Wells | 96 |
| No. per Case | 100 |
| No. per Pack | 100 |
| Evaporation Barrier | Malleable allows for visual verification of seal security, minimizes evaporation and cross contamination |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.