missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Numidargistat dihydrochloride, MedChemExpress

Product Code. 16483668
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek
10mg
25mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16483668

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY101979A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Numidargistat (CB-1158) dihydrochloride is a potent and orally active inhibitor of arginase, with IC50s of 86 nM and 296 nM for recombinant human arginase 1 and recombinant human arginase 2, respectively. Immuno-oncology agent.

Numidargistat (CB-1158) dihydrochloride is a potent and orally active inhibitor of arginase, with IC50s of 86 nM and 296 nM for recombinant human arginase 1 and recombinant human arginase 2, respectively. Immuno-oncology agent.

Specifikationer

Chemical Name or Material Numidargistat dihydrochloride
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C11H24BCl2N3O5
Quantity 10 mg
Synonym CB-1158 dihydrochlorideINCB01158 dihydrochloride
Solubility Information DMSO : 55 mg/mL (152.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 37.78 mg/mL (104.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](N)C)N1C[C@H](CCCB(O)O)[C@](N)(C(O)=O)C1.Cl.Cl
Molecular Weight (g/mol) 360.04
Formula Weight 360.04
Percent Purity 95.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.