Learn More
Tocris Bioscience™ NU 7026
GREENER_CHOICE
Product Code. 18084192
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18084192
Brand: Tocris Bioscience™ 2828/10
Selective DNA-PK inhibitor
ATP-competitive inhibitor of DNA-dependent protein kinase (DNA-PK). Displays selectivity over other PIKK family enzymes (IC50 values are 0.23, 13.0, > 100 and > 100 μM for DNA-PK, PI3K, ATM and ATR respectively). Radiosensitizes both proliferating and quiescent mouse embryonic fibroblast cells to IR and inhibits DSB repair.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 154447-35-5
Molecular Formula C17H15NO3
Specifications
Quantity 10 mg
Formula Weight 281.31
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 281.311
Chemical Name or Material NU 7026
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt