missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NSF Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30487782 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30487782 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30487782 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP335086C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NSF Polyclonal antibody specifically detects NSF in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NSF
Applications ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 650
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 3.6.4.6, NEM-sensitive fusion protein, N-ethylmaleimide-sensitive factor, N-ethylmaleimide-sensitive factor-like protein, N-ethylmaleimide-sensitive fusion protein, SKD2, vesicle-fusing ATPase, Vesicular-fusion protein NSF
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 251-400 of human NSF (NP_006169.2).,, Sequence:, KHVKGILLYGPPGCGKTLLARQIGKMLNAREPKVVNGPEILNKYVGESEANIRKLFADAEEEQRRLGANSGLHIIIFDEIDAICKQRGSMAGSTGVHDTVVNQLLSKIDGVEQLNNILVIGMTNRPDLIDEALLRPGRLEVKMEIGLPDE
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4905
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.