Learn More
NSC59984, MedChemExpress
Beschreibung
NSC59984 induces mutant p53 protein degradation via MDM2 and the ubiquitin-proteasome pathway. NSC59984 acts by targeting GOF-mutant p53 and stimulates p73 to restore the p53 pathway signaling.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | NSC59984 |
| CAS | 803647-40-7 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C12H15N3O4 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : 33.33 mg/mL (125.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1CCN(C)CC1)/C=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 265.27 |
| Formula Weight | 265.27 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?