Learn More
Tocris Bioscience™ NS 11021
GREENER_CHOICE
Product Code. 30001544
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001544
Brand: Tocris Bioscience™ 4788/10
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Activator of BKCa (KCa1.1) channels
Activator of large-conductance Ca2+-activated potassium channels (BKCa, KCa1.1). Exhibits no modulatory effect on a variety of K+ (KV), Na+ and Ca2+ currents at concentrations <10 μM. Alters gating kinetics, but does not affect single channel conductance. Shown to bind BKCa in open and closed conformations; thought to bind the α subunit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 956014-19-0
Molecular Formula C16H9BrF6N6S
Tekniske data
Quantity 10 mg
Formula Weight 511.24
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 511.244
Chemical Name or Material NS 11021
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.