Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X)
Product Code. 11559066
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mL
5 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek
4 L
5 L
500mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11559066
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ LC2675
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Indeholder
Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X), 500mL
Kræver
The buffers are provided as a concentrated solution requiring a simple dilution with deionized water before use.
Formulated for separation of proteins, in their denatured state, on Novex Tris-Glycine gels
Tris-Glycine gels provide reproducible separation of a wide range of proteins into well-resolved bands, depending upon the gel percentage used.
  • Pre-mixed buffers are a convenient way to ensure high-quality, consistent electrophoresis results
  • Made with high-purity reagents and are strictly quality controlled
1D Gel Electrophoresis, Protein Gel Electrophoresis, Proteins, Expression, Isolation and Analysis
Ordreinfo
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Running Buffer
Concentration 10X
Physical Form Liquid
Product Line Novex
Quantity 500 mL
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.