Learn More
Invitrogen™ Large Cellophane
Product Code. 10789243
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100/ pkg.
Förpackningsstorlek:
Pack of 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
10789243 100/ pkg. Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10789243 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NC2200
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Component of Large Gel Drying Kit for drying PAGE gels
The Large Gel Drying Kit provides a fast and easy way to consistently dry gels without cracking and can accommedate up to 1 to 4 mini-gel(s) or a large format gel.
Gel Drying, Protein Gel Electrophoresis, Proteins, Expression, Isolation and Analysis
Beställningsinfo
Shipping condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Content And Storage 100/pack; Store at room temperature
Quantity 100/ pkg.
Shipping Condition Room Temperature
Product Line Novex
Product Type Large Cellophane
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.