Learn More
Notoginsenoside Fe, MedChemExpress
Code produit 16411288
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
16411288 5 mg 5mg
16408848 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16411288 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0046
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Notoginsenoside Fe is a natural compound isolated from Panax japlcus var.
Notoginsenoside Fe is a natural compound isolated from Panax japlcus var.
Spécification
Chemical Name or Material Notoginsenoside Fe
CAS 88105-29-7
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C47H80O17
Quantity 5 mg
Synonym Notoginseng triterpenes Ginsenoside Mb
Solubility Information H2O : 50 mg/mL (54.52 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES C[C@]12[C@@](C)([C@]3([H])C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@@]([H])([C@](C)(CC/C=C(C)/C)O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CC2)CC[C@@]([C@]3(C)CC6)([H])C(C)(C)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O7
Molecular Weight (g/mol) 917.13
Formula Weight 917.13
Percent Purity 99.73%
Grade Research
Physical Form Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.