Learn More
Nortropinone hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 15411719
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15411719
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64485.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 25602-68-0 | C7H12ClNO | 161.629 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25602-68-0
Molecular Formula C7H12ClNO
Molecular Weight (g/mol) 161.629
MDL Number MFCD03613582
InChI Key MZQWQFWRSDNBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym nortropinone hydrochloride, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one hydrochloride, nortropinone hcl, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one hcl, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, hydrochloride, 3-nortropanone hydrochloride, 8-aza-3-oxobicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, nortropinonehydrochloride, c7h11no.clh, 8-azabicyclo 3,2,1 octan-3-one hydrochloride
PubChem CID 13091218
IUPAC Name 8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one;hydrochloride
SMILES C1CC2CC(=O)CC1N2.Cl
Specifica
Melting Point 194°C to 196°C
Quantity 5 g
Beilstein 3693524
Sensitivity Hygroscopic
Formula Weight 161.63
Percent Purity ≥98%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material Nortropinone hydrochloride
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato