Learn More
Norfenefrine Hydrochloride, Mikromol™
Beschreibung
Norfenefrine Hydrochloride
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Norfenefrine Hydrochloride |
| CAS | 4779-94-6 |
| Analyte or Component Names | Norfenefrine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C8 H11 N O2 . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (1RS)-2-Amino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol Hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 1-(m-Hydroxyphenyl)-2-aminoethanol hydrochloride, 2-Amino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol hydrochloride, Coritat, DL-m-Octopamine hydrochloride, Depot-Novadral, Energona, Esbuphon, Molycor R, NSC 100733, NSC 297582, Norfenefrin, Norfenefrine hydrochloride, Norphenephrine hydrochloride, Norphenylephrine hydrochloride, Novadral, Stagural, Tonolift, Vingsal, WV 569, Zondel, dl-Norfenefrine hydrochloride, m-Octopamine hydrochloride, Benzenemethanol, alpha-(aminomethyl)-3-hydroxy-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, alpha-(aminomethyl)-3-hydroxy-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, alpha-(aminomethyl)-m-hydroxy-, hydrochloride (6CI,8CI), (+/-)-Norphenylephrine hydrochloride, (+/-)-m-Octopamine hydrochloride, alpha-(Aminomethyl)-m-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Impurity A as Racemate Hydrochloride, Etilefrine Impurity C as Hydrochloride, Phenylephrine Impurity A as Racemate Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H |
| SMILES | Cl.NCC(O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC Name | 3-(2-amino-1-hydroxyethyl)phenol;hydrochloride |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?