Learn More
Norepinephrine, MedChemExpress
Description
Norepinephrine (Levarterenol
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Norepinephrine |
| CAS | 51-41-2 |
| Color | Khaki |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C8H11NO3 |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | Levarterenol L-Noradrenaline |
| Solubility Information | DMSO : 25 mg/mL (147.77 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OC1=CC=C([C@@H](O)CN)C=C1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.18 |
| Show More |
Research purposes only
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?