Learn More
Nordihydro Guaiaretic Acid (mixture of diastereomers), TRC
Código de producto. 30179872
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30179872 250 mg 250mg
30179811 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30179872 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN673000250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 500-38-9
Molecular Formula C18 H22 O4
Molecular Weight (g/mol) 302.36
Synonym 1,2-Benzenediol, 4,4'-(2,3-dimethyl-1,4-butanediyl)bis-, Pyrocatechol, 4,4'-(2,3-dimethyltetramethylene)di- (8CI), 1,4-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutane, 4,4'-(2,3-Dimethyl-1,4-butanediyl)bis(pyrocatechol), 4,4'-(2,3-Dimethyl-1,4-butanediyl)bis[1,2-benzenediol], 4,4'-(2,3-Dimethyltetramethylene)dipyrocatechol, 4-[4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutyl]benzene-1,2-diol, Butane, 1,4-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethyl-, Dihydronorguaiaretic acid, Dinorguaiaretic acid, dihydro-, NDGA, NSC 4291, Nordihydroguaiaretic acid, Norguaiaretic acid, dihydro-, β,γ-Dimethyl-α,δ-bis(3,4-dihydroxyphenyl)butane
IUPAC Name 4-[4-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutyl]benzene-1,2-diol
SMILES CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
Especificaciones
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
Formula Weight 302.1518
Chemical Name or Material Nordihydroguaiaretic Acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.