Learn More
Nitronium tetrafluoroborate, 90%
Product Code. 11347818
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11347818
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036374.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
Ingold's method of competitive nitration has been used in order to determine relative reactivities of alkylbenzenes and benzene in homogeneous mononitrations with nitronium tetrafluoroborate in tetramethylene sulfone solutions. Oxidation of both exo-and endo-2-bromonorbornane with nitronium tetrafluoroborate in acetonitrile afforded N-exo-2-norbornylacetamide. Used in the synthesis and characterization of new polyhydroxyorganocarboxylated fullerene derivatives through the electrophilic addition of nitronium tetrafluoroborate onto fullerenes in the presence of arenecarboxylic acid in a nonaqueous medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13826-86-3
Molecular Formula BF4NO2
Molecular Weight (g/mol) 132.81
MDL Number MFCD00011432
InChI Key XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
IUPAC Name nitronium;tetrafluoroborate
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Specifications
Melting Point 240°C (dec.)
Color White
Physical Form Crystalline
Quantity 5 g
Linear Formula NO2BF4
UN Number UN3260
Solubility Information Decomposes in water.
Formula Weight 132.81
Percent Purity 90%
Sensitivity Moisture sensitive
Chemical Name or Material Nitronium tetrafluoroborate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt