Learn More
Nitrofural, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Nitrofurazone |
| CAS | 59-87-0 |
| Analyte or Component Names | Nitrofurazone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C6 H6 N4 O4 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]hydrazinecarboxamide, 1-(5-Nitrofurfurylidene)semioxamazide, (5-Nitro-2-furfurylidenamino)urea, 1-(5-Nitro-2-furfurylidene)semicarbazide, 2-Furancarboxaldehyde, 5-nitro-, semicarbazone, 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 5-Nitro-2-furfural semicarbazone, 5-Nitro-2-furfuraldehyde semicarbazone, 5-Nitrofurazone, 5-Nitrofurfural semicarbazone, Aldomycin, Alfucin, Amifur, Babrocid, Chemofuran, Coxistat, Fura-Septin, FuraZin, Furacilin, Furacilinum, Furacin, Furacine, Furacinetten, Furacoccid, Furacycline, Furalcyn, Furaldon, Furaplast, Furaseen, Furaskin, Furaziline, Furazol W, Furesol, Mammex, Mastofuran, Monafuracin, NFS, NSC 1602, NSC 2100, NSC 44009, Nefco, Nfz mix, Nifucin, Nifuzon, Nitrofural, Nitrofuraldehyde semicarbazone, Nitrofuran, Nitrofuran (bactericide), Nitrofurazone, Nitrozone, Otofural, Topifuran, Vabrocid, Veterinary nitrofurazone |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+ |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | NC(=O)N\N=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?