Learn More
TOKU-E™ Nisin ReadyMade™ Solution
Description
- CAS Number: 1414-45-5
- Molecular Formula: C143H230N42O37S7
- Molecular Weight: 3,354.07 g/mol
- Storage Conditions: -20°C
- Form: Liquid
- Source: Lactococcus lactis
- Spectrum: Nisin is effective against Gram-positive bacteria, but has little or no effect on Gram-negative bacteria, yeasts, or fungi
- Mechanism of Action: Nisin binds to lipid II which is a membrane-bound advanced intermediate involved in cell wall biosynthesis. It sequesters lipid II from its functional location. The nisin-lipid II complex leads to formation of pores in the bacterial membrane leading to bacterial cell death
Specifications
Specifications
| Species | Bacteria |
| CAS | 1414-45-5 |
| Color | Colorless |
| Common Name | Nisin |
| Concentration | 20,000 to 40,000 IU/mL |
| Content And Storage | -20°C |
| Description | Nisin ReadyMade™ Solution 20,000 to 40,000 IU/mL in 0.02 N HCl |
| Expression System | Gram-positive bacteria |
| Formulation | Liquid in 0.02 N HCl |
| For Use With (Application) | Microbiology and Eukaryotic Cell Culture Applications |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?