Learn More
Niobium slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis excluding Ta)
Codice prodotto. 11370068
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11370068 10 g 10g
11360068 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11370068 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042846.09
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3-1-7440
Molecular Formula Nb
Molecular Weight (g/mol) 92.91
MDL Number MFCD00011126
InChI Key GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC Name niobium
SMILES [Nb]
Specifica
Quantity 10 g
Odor Odorless
Weight ≈0.43g/slug
Form Slug
Percent Purity 99.95%
Assay (metals basis excluding Ta)
Chemical Name or Material Niobium slug, 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.