Learn More
Nickel(II) Sulfate Heptahydrate, purum p.a; ≥99.0% (KT), Honeywell™
Shop All Solstice Research Chemicals ProductsBeskrivelse
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Tekniske data
Tekniske data
| Physical Form | Crystalline |
| Quantity | 250 g |
| Linear Formula | NiSO4 · 7H2O |
| UN Number | UN3077 |
| Formula Weight | 280.86g/mol |
| Percent Purity | ≥99.0% (KT) |
| Packaging | Poly bottle |
| Density | 1.948g/mL at 25°C |
| Chemical Name or Material | Nickel(II) sulfate heptahydrate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?