Learn More
Nickel Chloride Hexahydrate, TRC
Product Code. 30470695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30470695 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30470695 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN39510025G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Nickel Chloride Hexahydrate
CAS 7791-20-0
Molecular Formula Cl2Ni 6(H2O)
Quantity 25 g
Synonym Nickel Chloride (NiCl2) Hydrate, Nickel Chloride Hexahydrate, Nickel Chloride Hexahydrate, Nickel Dichloride Hexahydrate, Nickel(2+) Chloride Hexahydrate, Nickel(II) Chloride Hexahydrate
InChI Formula InChI=1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ni+2]
IUPAC Name nickel(2+);dichloride;hexahydrate
Molecular Weight (g/mol) 237.69
Formula Weight 235.9364
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.