Learn More
R&DSystems™ NHP XL CCL4/MIP-1 beta, Magnetic Luminex™ Performance Assay
Spécification
Spécification
| Quantity | 1 Kit |
| Species | Primate |
| Binding Target | CCL4/MIP-1 beta |
| Gene ID (Entrez) | 6351 |
| Product Line | R&D Systems |
| Synonym | ACT2, ACT-2, AT744.1, C-C motif chemokine 4, chemokine (C-C motif) ligand 4, Exodus-3, G-26, G-26 T-lymphocyte-secreted protein, HC21, LAG1, LAG-1, Lymphocyte activation gene 1 protein, Macrophage inflammatory protein 1-beta, MIP1 beta, MIP-1 beta, MIP1B, MIP1B1, MIP-1-beta, MIP-1-beta(1-69), PAT 744, Protein H400, SCYA2, SCYA4, secreted protein G-26, SIS-gamma, small inducible cytokine A4 (homologous to mouse Mip-1b), Small-inducible cytokine A4, T-cell activation protein 2 |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?