Learn More
NG,NG’-Dimethy-L-arginine Di(p-hydroxyazobenzene-p’-sulfonate) Salt, TRC
Codice prodotto. 30133355
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30133355 10 mg 10mg
30009984 1 mg 1mg
30011567 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30133355 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD46358010MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102783-24-4
Molecular Formula 2 C12 H10 N2 O4 S . C8 H18 N4 O2
Molecular Weight (g/mol) 758.82
Synonym L-Ornithine, N5-[(dimethylamino)iminomethyl]-, bis[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]benzenesulfonate] (9CI), Benzenesulfonic acid, 4-[(4-hydroxyphenyl)azo]-, compd. with N5-[(dimethylamino)iminomethyl]-L-ornithine (2:1) (9CI), NG,NG-Dimethyl-L-arginine di(p-hydroxyazobenzene-p'-sulfonate) salt, N5-[(Dimethylamino)iminomethyl]-L-ornithine bis[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]benzenesulfonate] salt, (2S)-2-Amino-5-[[amino(dimethylamino)methylidene]amino]pentanoic acid 4-[(4-hydroxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid (1:2), (S)-2-Amino-5-(3,3-dimethylguanidino)pentanoic acid di(p-hydroxyazobenzene-p'-sulfonate) salt, Asymmetric dimethylarginine di(p-hydroxyazobenzene-p'-sulfonate) salt, NG,NG-Dimethyl-L-arginine bis[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]benzenesulfonate] salt
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-[(N,N-dimethylcarbamimidoyl)amino]pentanoic acid;4-[(E)-(4-hydroxyphenyl)diazenyl]benzenesulfonic acid
SMILES CN(C)C(=N)NCCC[C@H](N)C(=O)O.Oc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O.Oc3ccc(cc3)N=Nc4ccc(cc4)S(=O)(=O)O
Specifica
InChI Formula InChI=1S/2C12H10N2O4S.C8H18N4O2/c2*15-11-5-1-9(2-6-11)13-14-10-3-7-12(8-4-10)19(16,17)18;1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14/h2*1-8,15H,(H,16,17,18);6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14)/b2*14-13+;/t;;6-/m..0/s1
Quantity 10 mg
Formula Weight 758.2152
Shipping Condition Room Temperature
Chemical Name or Material NG,NG'-Dimethy-L-arginine Di(p-hydroxyazobenzene-p'-sulfonate) Salt
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.