Learn More
NF90/ILF3 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Proteintech 68213-1-IG-150UL
This item is not returnable.
View return policy
Description
The NF90/ILF3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NF90/ILF3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The NF90/ILF3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Specifications
| NF90/ILF3 | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| CBTF; DRBF; DRBP76; MMP4; MPHOSPH4; MPP4; NF-AT-90; NF110; NF90; NFAR; NFAR-1; NFAR2; TCP110; TCP80 | |
| Recombinant Protein | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 90 kDa, 110 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| 2H10G3 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protein G purification | |
| RUO | |
| 3609 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Monoclonal Antibody | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering