Learn More
Tocris Bioscience™ Nelfinavir mesylate
GREENER_CHOICE
Code produit. 18095982
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
18095982 50 mg 50mg
18074072 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18095982 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 3766/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Potent HIV-1 protease inhibitor
Orally active human immunodeficiency virus protease inhibitor. Potently inhibits HIV-1 protease (Ki = 2 nM) in vitro. Also exhibits anti-MERS-CoV activity in Vero cells in vitro (IC50 = 0.08 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 159989-65-8
Molecular Formula C33H49N3O7S2
Spécification
Quantity 50 mg
Formula Weight 663.89
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 663.889
Chemical Name or Material Nelfinavir mesylate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.