Learn More
Abeba™ Nature 4055 Shoes
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smooth leather
- Black
- Slip resistance special rubber outsole sole
- Leather coated cork footbed
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap non-foldable, adjustable
- Adjustable instep area
- Buckle fastening
- Resistant to oil and petrol
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Color | Black |
| Footbed Material | Cork |
| Material | Leather |
| Size | 43 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Rubber |
| Style | 4055 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?