Learn More
Naphthacene, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31331776
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31331776 5 g
31331058 100 mg
31323708 250 mg
31331244 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31331776 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1432525g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Specifica
CAS 92-24-0
Molecular Formula C18H12
MDL Number MFCD00003702
Quantity 5 g
SMILES C12=CC3=CC4=CC=CC=C4C=C3C=C1C=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 228.29
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Naphthacene
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.