Learn More
Melford NANA
Description
Substrate for N-Acetylneuraminic acid aldolase.
Substance Name: n-Acetylneuraminic acid, Synthetic Sialic Acid
CAS Number: 131-48-6
Molecular Formula: C11H19NO9
Molecular Weight: 309.2
Chemical Purity:>99%
Soluble in:Water
Store at:-20°CSpecifications
Specifica
| CAS | 131-48-6 |
| Molecular Formula | C11H19NO9 |
| Quantity | 25 mg |
| Molecular Weight (g/mol) | 309.3 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?