Learn More
Tocris Bioscience™ NAN-190 hydrobromide
GREENER_CHOICE
Product Code. 18085942
Click to view available options
Quantity:
50 mg
250 mg
Unit Size:
50mg
Product Code. 18085942
Brand: Tocris Bioscience™ 0553/250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5-HT1A antagonist
5-HT1A antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115338-32-4
Molecular Formula C23H28BrN3O3
Spezifikation
Quantity 250 mg
Formula Weight 474.4
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 474.399
Chemical Name or Material NAN-190 hydrobromide
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt