Learn More
Nalpha-Boc-D-lysine, 98%
Product Code. 15439408
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
15439408 1 g 1g
15459408 250 mg 250mg
15449408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15439408 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62966.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 106719-44-2 | C11H22N2O4 | 246.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106719-44-2
Molecular Formula C11H22N2O4
Molecular Weight (g/mol) 246.31
MDL Number MFCD00076956
InChI Key DQUHYEDEGRNAFO-SVGMAFHSNA-N
Synonym boc-d-lys-oh, boc-l-lys-oh, n2-boc-d-lysine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, nalpha-boc-d-lysine, n-, a-boc-d-lysine, boc-d-lysine, d-lysine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, n-alpha-t-butoxycarbonyl-d-lysine
PubChem CID 7018770
IUPAC Name (2R)-6-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCN)C(O)=O
Specifica
Melting Point 196°C to 200°C
Quantity 1 g
Optical Rotation −22° (c=2 in Methanol)
Formula Weight 246.3
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Nalpha-Boc-D-lysine
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.