missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nalidixic acid sodium salt, 98.1%, MP Biomedicals™

Product Code. 11412462 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11412462 1 g 1g
11422462 5 g 5g
11432462 25 g 25g
11442462 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11412462 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215172401

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 389-08-2
Molecular Formula C12H12N2O3
Molecular Weight (g/mol) 232.239
InChI Key MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
IUPAC Name 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O

Especificaciones

Color White
Assay Percent Range ∽ 98%
Quantity 1 g
Formula Weight 254.2
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Nalidixic Acid Sodium Salt
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.