Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vented HDPE Closures for Sterile Single Use Erlenmeyer Flasks
Description
Ensure a sterile gas exchange for shaker and suspension cell culture by using Thermo Scientific™ Nalgene™ Vented HDPE Closures for Sterile Single Use Erlenmeyer Flasks.
- Blue high-density polyethylene with hydrophobic 0.2μm PTFE membrane
- Air exchange without unscrewing closure
- Membrane heat welded into place for effective sealing
Specifications
Specifications
| Color | Blue |
| Material | HDPE |
| For Use With (Equipment) | 125, 250mL flasks |
| No. per Case | 12 |
| No. per Pack | 1 |
| Sterility | Sterile |
| Closure Type | Vented |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.