Learn More
Tocris Bioscience™ NADPH reduced form, tetrasodium salt
Description
NADPH reduced form tetrasodium salt is a cofactor for many anabolic enzymes which use NADPH as a reducing agent.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | NADPH reduced form tetrasodium salt |
| CAS | 2646-71-1 |
| Synonym | β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2'-phosphate reduced tetrasodium salt |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility | Soluble to 50mM in water |
| Molecular Formula | C21H26N7Na4O17P3 |
| Formula Weight | 833.35 |
| Physical Form | Solid |
| Product Type | Bioactive Small Molecule |
| Purity | >93% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?