Learn More
N4-Acetylcytidine triphosphate sodium, MedChemExpress
Description
N4-Acetylcytidine triphosphate sodium is efficiently used as a substrate in T7 Polymerase-catalyzed in vitro
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | N4-Acetylcytidine triphosphate sodium |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C11H14N3Na4O15P3 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | ac4CTP sodium |
| Solubility Information | H2O : ≥ 250 mg/mL (407.75 mM) |
| SMILES | O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C(N=C(C=C1)NC(C)=O)=O)O2)O)[C@H]2COP(OP(OP(O[Na])(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 613.12 |
| Formula Weight | 613.12 |
| Show More |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?