Learn More
n-Tetradecane, 99%
Code produit 11497646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11497646 2500 g 2500g
11477646 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11497646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14672.0E
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 629-59-4 | C14H30 | 198.394 g/mol
n-Tetradecane is used to study the thermodiffusion behavior of the microemulsion droplets of water, n-alkanes and pentaethylene glycol monododecyl ether. It is used as reference material in gas chromatographic analysis, as a solvent and finds applications in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
n-Tetradecane is used to study the thermodiffusion behavior of the microemulsion droplets of water, n-alkanes and pentaethylene glycol monododecyl ether. It is used as reference material in gas chromatographic analysis, as a solvent and finds applications in organic synthesis.
Solubility
Soluble in ether, acetone and alcohol. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-59-4
Molecular Formula C14H30
Molecular Weight (g/mol) 198.394
MDL Number MFCD00008986
InChI Key BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetradecane, alkanes, c14-16, tridecane, methyl, ccris 715, tetradecane, analytical standard, alkanes, c14-30, myristyl, tetradekan, n-teradecane, olefine
PubChem CID 12389
ChEBI CHEBI:41253
IUPAC Name tetradecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Melting Point 6°C
Density 0.763
Boiling Point 252°C to 254°C
Flash Point 99°C (211°F)
Assay Percent Range 99%
Odor Mild
Linear Formula CH3(CH2)12CH3
Refractive Index 1.429
Quantity 2500 g
Solubility Information Soluble in ether,acetone and alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight 198.39
Percent Purity 99%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material n-Tetradecane
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.