Learn More
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Density | 0.83 g/cm3 at 20°C |
| Boiling Point | 43°C/11 hPa |
| Molecular Formula | CH3C[NSi(CH3)3]OSi(CH3)3 |
| MDL Number | MFCD00008270 |
| Quantity | 100 mL |
| Synonym | N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide, BSA, N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 203.43 |
| Grade | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?