Learn More
N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide, 97%, BLD Pharm™
Product Code. 31005770
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
31005770 25 g 25g
30997182 1 kg 1kg
30998117 500 g 500g
30998596 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31005770 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD11635325g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Tekniske data
CAS 5350-41-4
Molecular Formula C10H16BrN
MDL Number MFCD00011780
Quantity 25 g
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
Molecular Weight (g/mol) 230.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.