Learn More
N,N-Dimethylglycine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | N,N-Dimethylglycine Hydrochloride |
| CAS | 2491-06-7 |
| Molecular Formula | C4 H9 N O2 . HCl |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | Glycine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Glycine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,8CI,9CI), (Carboxymethyl)dimethylazanium chloride, (Dimethylamino)acetic acid hydrochloride, 2-(Dimethylamino)acetic acid hydrochloride, Dimethylglycine hydrochloride, N,N-Dimethylaminoacetic acid hydrochloric acid, N,N-Dimethylglycine hydrochloride, N,N-Dimethylglycine monohydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CC(=O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 139.58 |
| Formula Weight | 139.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?