Learn More
N-Methylisatoic anhydride, tech. 90%
Product Code. 15463257
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15463257
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B24099.22
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10328-92-4 | C9H7NO3 | 177.159 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 10328-92-4
Melting Point ∼160°C (decomposition)
Molecular Formula C9H7NO3
MDL Number MFCD00006815
Quantity 100 g
Sensitivity Moisture sensitive
Synonym n-methylisatoic anhydride, 1-methyl-1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, n-methyl ia, 1-methyl-2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1-methyl, n-methyl-n-carboxyanthranilic anhydride, methyl-n-carboxyanthranilic anhydride, 1-methylbenzo d 1,3-oxazine-2,4-dione, n-methyl isotoic anhydride, 1-methyl-2,4-dihydro-1h-3,1-benzoxazine-2,4-dione
InChI Key KJMRWDHBVCNLTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O
IUPAC Name 1-methyl-3,1-benzoxazine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 177.159
PubChem CID 25160
ChEBI CHEBI:59054
Formula Weight 177.16
Percent Purity 90%
Grade Technical
Chemical Name or Material N-Methylisatoic anhydride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt