Learn More
N-Methyl-[6-(2-furyl)pyrid-3-yl]methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10566144
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Pakningsstørrelse
10566144 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10482484 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10566144 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC54946CB
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 886851-44-1
Molecular Formula C11H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 188.23
MDL Number MFCD09966149
InChI Key UDZJNNURWGNFCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-6-2-furyl pyrid-3-yl methylamine, 6-furan-2-yl pyridin-3-yl methyl methyl amine, 1-6-furan-2-yl pyridin-3-yl-n-methylmethanamine, 6-2-furyl 3-pyridyl methyl methylamine, 3-pyridinemethanamine,6-2-furanyl-n-methyl
PubChem CID 42555940
IUPAC Name 1-[6-(furan-2-yl)pyridin-3-yl]-N-methylmethanamine
SMILES CNCC1=CN=C(C=C1)C2=CC=CO2
Tekniske data
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 188.23
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material N-methyl-[6-(2-furyl)pyrid-3-yl]methylamine
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.