Learn More
n-Hexadecyl palmitate, 95%
Código de producto. 10633415 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
10633415 250 g 250g
10794565 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10633415 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428222500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 540-10-3 | C32H64O2 | 480.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 540-10-3
Molecular Formula C32H64O2
Molecular Weight (g/mol) 480.86
MDL Number MFCD00053739
InChI Key PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester
PubChem CID 10889
ChEBI CHEBI:75584
IUPAC Name hexadecyl hexadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Melting Point 52°C to 56°C
Boiling Point 360°C
Assay Percent Range 94% min. (GC)
Packaging Glass Bottle
Linear Formula CH3(CH2)14COO(CH2)15CH3
Quantity 250 g
Merck Index 15, 2030
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight 480.86
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material n-Hexadecyl palmitate
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.