Learn More
n-Ethyldiisopropylamine, Sigma-Aldrich™
Description
N,N-Diisopropylethylamine (DIPEA), also known as Hunig′s base, is a sterically hindered amine. It is a non-nucleophilic base commonly employed in substitution reactions, alkylations, amide couplings, etc. DIPEA is also used as a base in the Pd-catalyzed cross-coupling reactions, which include Heck coupling and Sonagashira coupling reactions.
Spezifikation
Spezifikation
| Density | 0.76 g/cm3 at 20°C |
| Boiling Point | 127°C/1013 hPa |
| Molecular Formula | [(CH3)2CH]2NCH2CH3 |
| MDL Number | MFCD00008868 |
| Quantity | 1 L |
| Synonym | N-Ethyldiisopropylamine, N,N-Diisopropylethylamine, N-Ethyldiisopropylamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 129.24 |
| Grade | Research |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.