missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Dodecylpyridinium chloride, Sigma-Aldrich™

Product Code. 32238044
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 kg
Unit Size:
25kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
32238044 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 32238044 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8205469025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material N-Dodecylpyridinium chloride
CAS 104-74-5
Density 1.04 g/cm³ at 20°C
Flash Point 160°C
Melting Range 87°C to 89°C
Molecular Formula CH3(CH2)11C5H5NCl
Quantity 25 kg
Synonym N-Dodecylpyridinium chloride, N-Laurylpyridinium chloride, N-Dodecylpyridinium chloride
Molecular Weight (g/mol) 283.88
Grade Not Available
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.