missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Dodecane, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11488302 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
2.5 L
Packungsgröße:
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11488302 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11488302 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219515896

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used as a solvent, distillation chaser and scintillator component. n-Dodecane, MP Biomedicals is a liquid alkane hydrocarbon that is also used as a diluent for tributyl phosphate (TBP) in plants reprocessing.

Spezifikation

CAS 112-40-3
Melting Point -9.6°C (literature)
Density 0.753 at 25°C (water = 1) (Lit.)
Boiling Point 215°C to 217°C (literature)
Molecular Formula C12H26
Refractive Index n20/D 1.421 (Lit.)
Quantity 2.5 L
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
InChI Key SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC
IUPAC Name dodecane
Molecular Weight (g/mol) 170.34
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
Formula Weight 170.34g/mol
Physical Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.