Specifications
| CAS | 4299-03-0 |
| Color | White |
| Assay Percent Range | 99+% |
| Molecular Formula | C13H20ClN5O2 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | s-n-1-amino-5-guanidino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, n-alpha-benzoyl-l-argininamide hydrochloride, 2s-5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, bz-arg-nh hcl, bz-arg-nh2 hcl, benzoyl-l-arginine amide hydrochloride, n-benzoyl-l-arginine amide hydrochloride, benzoyl-arginine amide monohydrochloride monihydrate, nalpha-benzoyl-l-argininamidehydrochloridemonohydrate, 2s-5-diaminomethylidene amino-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride |
| InChI Key | PYZACNCNNFUUDO-PPHPATTJSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)N.Cl |
| IUPAC Name | N-[(2S)-1-amino-5-(diaminomethylideneamino)-1-oxopentan-2-yl]benzamide;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 313.786 |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?