Learn More
N alpha-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide, TRC
Product Code. 17970755
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17970755 100 mg 100mg
17992325 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17970755 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD479800100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-07-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95713-52-3
Molecular Formula C9 H9 F N4 O5
Molecular Weight (g/mol) 272.19
Synonym (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]propanamide, Propanamide, 2-[(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-, (S)-, (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]propanamide, 1-Fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide, FDAA, Marfey's reagent, Reagents, Marfey's
IUPAC Name (2S)-2-(5-fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide
SMILES C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N
Spécification
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
Formula Weight 272.0557
Chemical Name or Material (2S)-2-(5-Fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.