Learn More
n-Allylthiourea, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15844231
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15844231 250 g 250g
15834231 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15844231 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8081580250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 109-57-9
Especificaciones
Melting Point 70°C to 73°C
MDL Number MFCD00004940
Quantity 250 g
Synonym N-Allylthiourea, Thiosinamine, N-Allylthiourea
Molecular Weight (g/mol) 116.18
Grade Research
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.