Learn More
N-Acetylneuraminic acid, MedChemExpress
Description
N-Acetylneuraminic acid is a nine-carbon, sialic acid monosaccharide commonly found in glycoproteins on cell membranes and in glycolipids such as gangliosides in mammalian cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | N-Acetylneuraminic acid |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 131-48-6 |
| Color | White |
| Quantity | 1 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C11H19NO9 |
| For Use With (Application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | NANA Lactaminic acid |
| Solubility Information | H2O : ≥ 100 mg/mL (323.34 mM) |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?