Learn More
N-Acetyl Sulfamethazine, TRC
Produktkod. 30132814
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
30132814 25 mg 25mg
17913535 5 mg 5mg
17914875 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132814 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18785025MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-90-3
Molecular Formula C14 H16 N4 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 320.37
Synonym N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, Acetanilide, 4'-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]- (6CI,7CI,8CI), Acetanilide, p-(4,6-dimethyl-2-pyrimidylsulfamyl)- (4CI), 4'-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]acetanilide, Acetylsulfadimidine, Acetylsulfamethazine, N-Acetylsulfamethazine, N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, N4-Acetylsulfadimidine, N4-Acetylsulfamethazine, N4-Acetylsulmet, Sulfamethazine-N4-acetyl
IUPAC Name N-[4-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamide
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nc(C)cc(C)n2
Specifikationer
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-9-8-10(2)16-14(15-9)18-22(20,21)13-6-4-12(5-7-13)17-11(3)19/h4-8H,1-3H3,(H,17,19)(H,15,16,18)
Formula Weight 320.0943
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material N-Acetyl Sulfamethazine
Grade HPLC
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.