Learn More
N-(4-Hydroxybenzyl)-3,4-dimethoxybenzamide, TRC
Product Code. 30137597
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
1 g
Unit Size:
10mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30137597 1 g 1g
30136036 10 mg 10mg
30012773 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30137597 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH8097551G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 943518-63-6
Molecular Formula C16H17NO4
Molecular Weight (g/mol) 287.31
Synonym N-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3,4-dimethoxybenzamide
SMILES O=C(NCC1=CC=C(O)C=C1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2
Spécification
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C16H17NO4/c1-20-14-8-5-12(9-15(14)21-2)16(19)17-10-11-3-6-13(18)7-4-11/h3-9,18H,10H2,1-2H3,(H,17,19)
Formula Weight 287.1158
Chemical Name or Material N-(4-Hydroxybenzyl)-3,4-dimethoxybenzamide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.